Få mere at vide
2,4-Diaminotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diaminotoluene-d3 |
| CAS | 71111-08-5 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H7 N2 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4 H,8-9H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(N)cc1N |
| IUPAC navn | 4-(trideuteriomethyl)benzene-1,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.19 |
| Formel vægt | 125.1032 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |