Få mere at vide
2,4-Diaminopyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diaminopyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 16462-27-4 |
| Molekylær formel | C5H5N5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Diamino-5-cyanopyrimidine, 2,4-Diamino-5-pyrimidinecarbonitrile, NSC 135235 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5/c6-1-3-2-9-5(8)10-4(3)7/h2H,(H4,7,8,9,10) |
| SMIL | Nc1ncc(C#N)c(N)n1 |
| IUPAC navn | 2,4-diaminopyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.13 |
| Formel vægt | 135.0545 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?