missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Diaminopyrimidine 3-N-Oxide Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diaminopyrimidine 3-N-Oxide Monohydrate |
| CAS | 1189096-02-3 |
| Molekylær formel | C4H6N4O . H2O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Kopexil |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O.H2O/c5-3-1-2-7-4(6)8(3)9;/h1-2,6,9H,5H2;1H2 |
| SMIL | O.Nc1ccnc(N)n1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vægt | 144.0647 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?