missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Diaminopyrimidine 3-N-Oxide Monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30354021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354021 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4152521G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Diaminopyrimidine 3-N-Oxide Monohydrate
CAS 1189096-02-3
Molekylær formel C4H6N4O . H2O
Mængde 1 g
Synonym Kopexil
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O.H2O/c5-3-1-2-7-4(6)8(3)9;/h1-2,6,9H,5H2;1H2
SMIL O.Nc1ccnc(N)n1=O
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Formel vægt 144.0647
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.