missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, Mikromol™
Beskrivelse
(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone |
| CAS | 30806-86-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H16 N4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethoprim Imp. B (EP), Trimethoprim USP Related Compound B, Trimethoprim USP RC B, (2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, 115U67, GW 382217X, BP Trimethoprim Impurity B, Ph Eur Trimethoprim Impurity B, Trimethoprim Related Compound B, Trimethoprim Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6H,1-3H3,(H4,15,16,17,18) |
| SMIL | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)c2cnc(N)nc2N |
| IUPAC navn | (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?