Få mere at vide
2,4-Diaminopteridine-6-carboxylicAcid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diaminopteridine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 716-74-5 |
| Molekylær formel | C7 H6 N6 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Pteridinecarboxylic acid, 2,4-diamino-, 2,4-Diamino-6-pteridinecarboxylic acid, 2,4-Diaminopteridine-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N6O2/c8-4-3-5(13-7(9)12-4)10-1-2(11-3)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H4,8,9,10,12,13) |
| SMIL | Nc1nc(N)c2nc(cnc2n1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,4-diaminopteridine-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.162 |
| Formel vægt | 206.055 |