missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 73978-41-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H8 N6 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride, Methotrexate Imp. A (EP) as Hydrochloride, Methotrexate Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H |
| SMIL | Cl.Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1 |
| IUPAC navn | (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?