Få mere at vide
2,4'-Diaminophenyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-Diaminophenyl Sulfone |
| CAS | 27147-69-9 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dapsone Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-5-7-10(8-6-9)17(15,16)12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8H,13-14H2 |
| SMIL | O=S(C1=C(N)C=CC=C1)(C2=CC=C(N)C=C2)=O |
| IUPAC navn | 2-(4-aminophenyl)sulfonylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.30088 |
| Formel vægt | 248.0619 |