Få mere at vide
2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30353211
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30353211 5 g
1 options
Artikelnummer. 30353211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4165555G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
CAS 137-09-7
Molekylær formel C6 H8 N2 O . 2 Cl H
Mængde 5 g
Synonym 2,4-Diaminophenol DiHCl
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1
IUPAC navn 2,4-diaminophenol; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 197.06
Formel vægt 196.017