Få mere at vide
2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diaminophenol dihydrochloride |
| CAS | 137-09-7 |
| Molekylær formel | C6 H8 N2 O . 2 Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,4-Diaminophenol DiHCl |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1 |
| IUPAC navn | 2,4-diaminophenol; dihydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.06 |
| Formel vægt | 196.017 |