Få mere at vide
2,4-Diaminophenol dihydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11473278
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473278 100 g 100g
11463278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11473278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17697.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197,06 g/mol
2,4-Diaminophenoldihydrochlorid (Amidol) bruges i farvefremstillingsindustrien og som farveaccelerator i fotografiske fremkaldere. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-Diaminophenoldihydrochlorid (Amidol) bruges i farvestofindustrien og som farveaccelerator i fotografiske fremkaldere. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand; meget svag turbiditet [27,5 g
/100 ml (15 C).]°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-09-7
Molekylær formel C6H10Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 197.06
MDL nummer MFCD00012979
InChI nøgle KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Smeltepunkt ∼280 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3913728
Merck Index 14,2983
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; meget svag turbiditet [27,5 g/100 ml (15 °C).]
IUPAC navn dihydrogen-2,4-diaminophenoldichlorid
Formel vægt 197.07
Procent renhed ≥98%