Få mere at vide
2,4-Diaminophenol dihydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10300264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10300264 100 g Glasflaske 100g
10062630 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10300264 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212841000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-09-7
Molekylær formel C6H10Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 197.06
MDL nummer MFCD00012979
InChI nøgle KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
IUPAC navn 2,4-diaminophenol;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Diaminophenol dihydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 222 °C
Farve Beige til Grågrøn
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (H2N)2C6H3OH·2HCl
Mængde 100 g
Beilstein 13, 550
Merck Index 14, 2983
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 27,5g/100 ml (15 °C). Andre opløseligheder: let opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 197.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver