Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Diaminophenol dihydrochloride |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 222 °C |
| Farve | Beige til Grågrøn |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (H2N)2C6H3OH·2HCl |
| Mængde | 25 g |
| Show More |