Få mere at vide
2,4-Diaminodiphenylamine, 98%
Artikelnummer. 11485596
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485596 5 g 5g
11475596 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11485596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20735.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 136-17-4 | C12H13N3 | 199.257 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136-17-4
Molekylær formel C12H13N3
Molekylvægt (g/mol) 199.257
MDL nummer MFCD00025285
InChI nøgle VOSLIUIVGWBSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminodiphenylamine, diphenylamine, 2,4-diamino, n1-phenylbenzene-1,2,4-triamine, 1,2,4-benzenetriamine, n'-phenyl, unii-45dn363j8c, n sup 1-phenyl-1,2,4-benzenetriamine, 1,2,4-benzenetriamine, n sup 1-phenyl, diphenylamine,4-diamino, 1,4-benzenetriamine, n1-phenyl, 3-13-00-00552 beilstein handbook reference
PubChem CID 8683
IUPAC navn 1-N-phenylbenzen-1,2,4-triamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=C(C=C(C=C2)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diaminodiphenylamine
Smeltepunkt 129°C to 131°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 199.26
Procent renhed 98%