Få mere at vide
2,4-Diaminobenzenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diaminobenzenesulfonic Acid |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11) |
| Formel vægt | 188.0256 |