Få mere at vide
2,4-Diaminoanisole, TRC
Artikelnummer. 30354188
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30354188 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30354188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41491025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine (2,4-Diaminoanisole)
CAS 615-05-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H10 N2 O
Mængde 25 mg
Synonym m-Phenylenediamine, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-2,4-diaminobenzene, 2,4-Diamino-1-methoxybenzene, 2,4-Diaminoanisole, 2,4-Diaminophenyl methyl ether, 3-Amino-4-methoxyaniline, 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine, 4-Methoxy-m-phenylenediamine, C.I. 76050, C.I. Oxidation Base 12, Furro L, Pelagol DA, Pelagol Grey L, Pelagol L, p-Methoxy-m-phenylenediamine
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3
SMIL COc1ccc(N)cc1N
IUPAC navn 4-methoxybenzene-1,3-diamine
Molekylvægt (g/mol) 138.17
Formel vægt 138.0793
Procent renhed >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.