Få mere at vide
2,4-Diaminoanisole Sulfate Hydrate, TRC
Artikelnummer. 30138498
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138498 50 g
30138164 10 g
30005350 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41607050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123333-56-2
Molekylær formel C7 H10 N2 O . H2 O . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 254.26
Synonym 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine sulfate hydrate
IUPAC navn 4-methoxybenzene-1,3-diamine;sulfuric acid;hydrate
SMIL O.COc1ccc(N)cc1N.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diaminoanisole Sulfate Hydrate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O.H2O4S.H2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9;1-5(2,3)4;/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
Formel vægt 254.0573