Få mere at vide
2,4-Diamino-7-Pteridinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diamino-7-Pteridinemethanol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)11-3(2-14)1-10-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,11,12,13) |
| Formel vægt | 192.076 |