missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30354974
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354974 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354974 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41646010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester
CAS 6272-88-4
Molekylær formel C10 H12 N6 O3
Mængde 10 mg
Synonym Ethyl 2,4-Diamino-7-hydroxypteridine-6-acetate, 2,4-Diamino-7,8-dihydro-7-oxo-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester, NSC 33633
InChI formel InChI=1S/C10H12N6O3/c1-2-19-5(17)3-4-9(18)15-8-6(13-4)7(11)14-10(12)16-8/h2-3H2,1H3,(H5,11,12,14,15,16,18)
SMIL CCOC(=O)CC1=NC2=C(N)NC(=N)NC2=NC1=O
IUPAC navn ethyl 2-(4-amino-2-imino-7-oxo-1,3-dihydropteridin-6-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 264.241
Formel vægt 264.097
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.