Få mere at vide
2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidin (Desoxyminoxidil), TRC
Artikelnummer. 30007673
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007673 250 mg
30003627 500 mg
17982585 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416640250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24867-26-3
Molekylær formel C9 H15 N5
Molekylvægt (g/mol) 193.25
Synonym 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. E (EP), Desoxyminoxidil
IUPAC navn 6-piperidin-1-ylpyrimidin-2,4-diamin
SMIL Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13)
Formel vægt 193.1327
Procent renhed >95%