Få mere at vide
2,4-Diamino-6-nitroquinazolin, 98%
Artikelnummer. 11308745
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308745 1 g 1g
11318745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308745 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12330.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 7154-34-9 | C8H7N5O2 | 205,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7154-34-9
Molekylær formel C8H7N5O2
Molekylvægt (g/mol) 205.18
MDL nummer MFCD00023910
InChI nøgle YZMJNZRTRWPJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-6-nitroquinazoline, 2,4-quinazolinediamine,6-nitro, 6-nitro-2,4-quinazolinediamine #, 2,4-diamino-6-nitro-quinazoline, 1a
PubChem CID 252163
IUPAC navn 6-nitroquinazolin-2,4-diamin
SMIL NC1=NC(N)=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Smeltepunkt >360 °C
Mængde 1 g
Beilstein 749531
Formel vægt 205.18
Procent renhed 98%