Få mere at vide
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30353689
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30353689 5 g
1 options
Artikelnummer. 30353689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4163535G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
CAS 56-06-4
Molekylær formel C4 H6 N4 O
Mængde 5 g
Synonym 4(3H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino- (8CI,9CI), 2,6-Diamino-4(3H)-pyrimidinone, 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,4-Diamino-6-pyrimidinone, 2,6-Diamino-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-3H-pyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-4(1H)-pyrimidinone, 2,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-Diamino-4-pyrimidinol, 2,6-Diaminopyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine-2,6-diamine, 6-Aminoisocytosine, 6-Hydroxy-2,4-diaminopyrimidine, 6-Hydroxy-2,4-pyrimidinediamine, NSC 44914, NSC 680818, NSC 9302
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
SMIL NC1=CC(=O)N=C(N)N1
IUPAC navn 2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 126.12
Formel vægt 126.0542