Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine |
| Navn note | 96% |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 270,0 °C til 290,0 °C |
| Farve | Hvid til cremet |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.