Få mere at vide
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidin, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine |
| Smeltepunkt | 285 °C til 286 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,2981 |
| Formel vægt | 126.12 |
| Procent renhed | 96% |