Få mere at vide
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474757
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474757 25 g 25g
11484757 100 g 100g
11494757 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21240.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.119 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-06-4
Molekylær formel C4H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 126.119
MDL nummer MFCD00006098
InChI nøgle SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
PubChem CID 2944
IUPAC navn 2,6-diamino-lH-pyrimidin-4-on
SMIL C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Smeltepunkt 285°C to 286°C (decomposition)
Mængde 25 g
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,2981
Formel vægt 126.12
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine