Få mere at vide
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H |
| Formel vægt | 228.0526 |