Få mere at vide
2,4-Diacetylphlologlucinol, TRC
Artikelnummer. 30355756
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30355756 10 g
1 options
Artikelnummer. 30355756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD36550010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diacetylphloroglucinol
CAS 2161-86-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H10 O5
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3
SMIL CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC navn 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 210.18
Formel vægt 210.0528
Procent renhed >95