Få mere at vide
2,4-Diacetylphlologlucinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diacetylphloroglucinol |
| CAS | 2161-86-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H10 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O |
| IUPAC navn | 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.18 |
| Formel vægt | 210.0528 |
| Vis mere |