Få mere at vide
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3 |
| Formel vægt | 357.1608 |
| Procent renhed | >95% |