Få mere at vide
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326211
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30326211 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 30326211 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10931123
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
CAS 3864-99-1
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenol, 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)- (7CI,8CI), 2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Di-(tert-butyl)-6-(5-chloro-2H-benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3',5'-di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, ADK Stab LA 34, Antioxidant 327, Chiguard 327, Cyasorb UV 5357, Eversorb 75, Hisorb 327, Hisorp 327, Kemisorb 72, LA 34, Light stabilizer 327, Lowilite 27, Mark LA 34, Seesorb 702, Songsorb 3270, TNV 327, Tinuvin 327, UV 2, UV 2 (UV stabilizer), UV 327, UV-Chek AM 607, UVP 327, Viosorb 580
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccc(Cl)cc3n2
IUPAC navn 2,4-ditert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 357.88
Mængde 50 mg
Formel vægt 357.1608 g/mol