Få mere at vide
2,4-Di(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318401
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30318401 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30318401 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12588600
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Di(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol
CAS 110675-26-8
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Di(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C33 H60 O S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenol, 2,4-bis[(dodecylthio)methyl]-6-methyl-, 2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol, 2,4-Bis(dodecylsulfanylmethyl)-6-methylphenol, 2,4-Bis(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol, 2,4-Bis(n-dodecylthiomethyl)-6-methylphenol, 2,4-Di(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol, 4,6-Bis(dodecylthiomethyl)-o-cresol, Antage HP 500, Antioxidant 1726, HP 500, Irganox 1726, RC 1726
InChI formel InChI=1S/C33H60OS2/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-35-28-31-26-30(3)33(34)32(27-31)29-36-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h26-27,34H,4-25,28-29H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCCCCSCc1cc(C)c(O)c(CSCCCCCCCCCCCC)c1
IUPAC navn 2,4-bis(dodecylsulfanylmethyl)-6-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 536.9589
Mængde 100 mg
Formel vægt 536.4086 g/mol