Få mere at vide
2,4-D-isopropyl ester 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312563
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30312563 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30312563 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA11944300CY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-D-iso-propyl ester
CAS 94-11-1
Analyt- eller komponentnavne 2,4-D-iso-propyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 Cl2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2O3/c1-7(2)16-11(14)6-15-10-4-3-8(12)5-9(10)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn propan-2-yl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 263.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 262.0163 g/mol