Få mere at vide
2,4-D-isopropyl ester 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-D-iso-propyl ester |
| CAS | 94-11-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-D-iso-propyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 Cl2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2O3/c1-7(2)16-11(14)6-15-10-4-3-8(12)5-9(10)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | CC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl |
| Vis mere |