Få mere at vide
2,4-D, Fluka™
Artikelnummer. 16212852 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16212852 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16212852 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R1604100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-D
Emballage Glass Bottle
CAS 94-75-7
Molekylær formel Cl2C6H3OCH2CO2H
Farve Colorless
Smeltepunkt 136°C to 140°C
Kogepunkt 160°C (0.53 hPa)
Synonym 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvægt (g/mol) 221.04
Mængde 100 mg
Grad Analytical Standard