Få mere at vide
2,4-D cholinium 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323303
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323303 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323303 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11940300WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-D Cholinium
CAS 1048373-72-3
Analyt- eller komponentnavne 2,4-D Cholinium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H5 Cl2 O3 . C5 H14 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,4-D choline salt, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O3.C5H14NO/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12;1-6(2,3)4-5-7/h1-3H,4H2,(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
SMIL C[N+](C)(C)CCO.[O-]C(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate;2-hydroxyethyl(trimethyl)ammonium
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 324.2
Mængde 1 ml
Formel vægt 323.0691 g/mol