missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-D Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30378096
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378096 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD826515250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-D-1-butyl ester
CAS 94-80-4
Molekylær formel C12 H14 Cl2 O3
Mængde 250 mg
Synonym Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, butyl ester (6CI,8CI,9CI), 2,4-D Butyl ester, 2,4-D Butylate, 2,4-DBE, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid butyl ester, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid n-butyl ester, Butapon, Butyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate, Butyl 2,4-D, Butyl dichlorophenoxyacetate, Esso Herbicide 10, Esteron 400BR, Fernesta, Hi-Ester 2,4-D, Lironox, NSC 409767
InChI formel InChI=1S/C12H14Cl2O3/c1-2-3-6-16-12(15)8-17-11-5-4-9(13)7-10(11)14/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
SMIL CCCCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn butyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
Molekylvægt (g/mol) 277.14
Formel vægt 276.032
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.