missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-D-1-butyl ester 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30325461
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30325461 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325461 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA11941000CY

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-D-1-butyl ester
CAS 94-80-4
Analyt- eller komponentnavne 2,4-D-1-butyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 Cl2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, butyl ester (6CI,8CI,9CI), 2,4-D Butyl ester, 2,4-D Butylate, 2,4-DBE, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid butyl ester, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid n-butyl ester, Butapon, Butyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate, Butyl 2,4-D, Butyl dichlorophenoxyacetate, Esso Herbicide 10, Esteron 400BR, Fernesta, Hi-Ester 2,4-D, Lironox, NSC 409767
InChI formel InChI=1S/C12H14Cl2O3/c1-2-3-6-16-12(15)8-17-11-5-4-9(13)7-10(11)14/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CCCCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn butyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 277.14
Mængde 1 ml
Formel vægt 276.032 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.