Få mere at vide
2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic-d3 Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(((4-Cyanophenyl)amino)methyl)-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic-d3 Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1346601-47-5 |
| Molekylær formel | C19H15D3N4O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N4O2/c1-3-25-19(24)14-6-9-17-16(10-14)22-18(23(17)2)12-21-15-7-4-13(11-20)5-8-15/h4-10,21H,3,12H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1c(CNc2ccc(cc2)C#N)nc3cc(ccc13)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-[(4-cyanoanilino)methyl]-1-(trideuteriomethyl)benzimidazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.39 |
| Formel vægt | 337.1618 |