Få mere at vide
2-(4-klorfenylthio)benzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11435263
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435263 25 g 25g
11425263 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12852.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 107572-07-6 | C13H9ClOS | 248,724 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107572-07-6
Molekylær formel C13H9ClOS
Molekylvægt (g/mol) 248.724
MDL nummer MFCD00051766
InChI nøgle CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
PubChem CID 2778624
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)sulfanylbenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Smeltepunkt 71 °C til 74 °C
Kogepunkt 102 °C til 104 °C (14 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 5810711
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 248.72
Procent renhed 98%