Få mere at vide
2-[(4-chlorphenyl)thio]benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059061
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10059061 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10059061 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM02217DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(4-Chlorophenyl)thio]benzaldehyde
CAS 107572-07-6
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H9ClOS
Lineær formel ClC6H4SC6H4CHO
MDL nummer MFCD00051766
Mængde 1 g
Synonym 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
InChI nøgle CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)sulfanylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 248.724
PubChem CID 2778624
Formel vægt 248.73
Procent renhed 95%