Få mere at vide
2-(4-klorfenyl)propansyre, TRC
Artikelnummer. 30365963
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365963 50 mg
30356034 500 mg
30353016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38182550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-95-4
Molekylær formel C9H9O2Cl
Molekylvægt (g/mol) 184.62
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)propansyre
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 184.0291