Få mere at vide
2-(4-klorfenyl)propansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 184.0291 |