missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 1135085-85-6 |
| Molekylær formel | C11H16ClNO . HCl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-[(p-Chlorobenzyl)oxy]-N,N-dimethyl-ethylamine Hydrochloride, NSC 47342 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16ClNO.ClH/c1-13(2)7-8-14-9-10-3-5-11(12)6-4-10;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCOCc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.16 |
| Formel vægt | 249.0687 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?