Få mere at vide
2-(4-Chlorophenyl)indole, 98%
Artikelnummer. 11400224
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400224 1 g 1g
11410224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13638.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1211-35-4 | C14H10ClN | 227.691 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1211-35-4
Molekylær formel C14H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 227.691
MDL nummer MFCD00047159
InChI nøgle KDNXKQSAAZNUCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-1h-indole, 2-4-chlorophenyl indole, indole, 2-4-chlorophenyl, 2-p-chlorophenyl indole, maybridge1_005860, 2-p-chlorphenyl-indol, 2-4-chlorophenyl-indole, 2-4-chlorphenyl-1h-indole, 1h-indole,2-4-chlorophenyl, 2-4-chloro-phenyl-1h-indole
PubChem CID 220463
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)-1H-indol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)indole
Smeltepunkt 205°C to 207°C
Mængde 1 g
Formel vægt 227.7
Procent renhed 98%