Få mere at vide
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine |
| CAS | 156-41-2 |
| Molekylær formel | C8H10ClN |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Amino-2-(p-chlorophenyl)ethane, 2-(4-Chlorophenyl)ethanamine, 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine, 2-(p-Chlorophenyl)-1-ethylamine, 2-(p-Chlorophenyl)ethylamine, 4-Chloro-b-phenethylamine, 4-Chloro-b-phenylethylamine, 4-Chlorobenzeneethanamine, 4-Chlorophenethylamine, [(4-Chlorophenyl)ethyl]amine, p-Chloro-b-phenylethylamine, p-Chlorophenethylamine, p-Chlorophenylethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| SMIL | ClC1=CC=C(CCN)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-(4-chlorophenyl)ethan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.62 |
| Formel vægt | 155.05 |