Få mere at vide
2-(4-chlorphenyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499568
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499568 100 g 100g
15479568 5 g 5g
15489568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63081.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156-41-2 | C8H11ClN | 156.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-41-2
Molekylær formel C8H11ClN
Molekylvægt (g/mol) 156.63
MDL nummer MFCD00008191
InChI nøgle SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
PubChem CID 67430
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)ethanamin
SMIL [NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Tæthed 1.120 g/mL
Kogepunkt 60°C to 65°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt 106°C (223°F)
Mængde 100 g
Beilstein 508247
Formel vægt 155.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske