Få mere at vide
2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClO3/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14(17)12-3-1-2-4-13(12)15(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| Formel vægt | 274.0397 |
| Procent renhed | >95% |