Få mere at vide
2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid |
| CAS | 53242-76-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Azelastine Hydrochloride Imp. C (EP), Azelastine Imp. C (EP), 2-[(4-Chlorophenyl)acetyl]benzoic Acid, Azelastine Hydrochloride Impurity C, Azelastine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClO3/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14(17)12-3-1-2-4-13(12)15(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1C(=O)Cc2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[2-(4-chlorophenyl)acetyl]benzoic acid |
| Vis mere |