Få mere at vide
2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride |
| CAS | 854863-55-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H15 Cl N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(p-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile hydrochloride, 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzeneacetonitrile hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClN2.ClH/c1-15(2)8-7-11(9-14)10-3-5-12(13)6-4-10;/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCC(C#N)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)butanenitrile;hydrochloride |
| Vis mere |