Få mere at vide
2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051975
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051975 100 mg
30051189 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051975 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0090.14
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride
CAS 854863-55-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(p-Chlorophenyl)-4-dimethylaminobutyronitrile hydrochloride, 4-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzeneacetonitrile hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C12H15ClN2.ClH/c1-15(2)8-7-11(9-14)10-3-5-12(13)6-4-10;/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCC(C#N)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)butanenitrile;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 259.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 258.0691 g/mol