missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, TRC

Artikelnummer. 30362655
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362655 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC61094550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
CAS 13623-52-4
Molekylær formel C9H9N2Cl
Mængde 50 mg
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)imidazoline, 4,5-Dihydro-2-(4-chlorophenyl)-1H-imidazole, NSC 129258
InChI formel InChI=1S/C9H9ClN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
SMIL Clc1ccc(cc1)C2=NCCN2
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 180.63
Formel vægt 180.0454
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.