Få mere at vide
2-(4-klorfenyl)-4,4-dimethyl-1-cyclohexen-1-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30365677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365677 1 g
30357369 5 g
30364974 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5964381G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1228837-05-5
Molekylær formel C15H17ClO
Molekylvægt (g/mol) 248.75
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carboxaldehyde, 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enecarboxaldehyde
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohexen-1-carbaldehyd
SMIL CC1(C)CCC(=C(C1)c2ccc(Cl)cc2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H17ClO/c1-15(2)8-7-12(10-17)14(9-15)11-3-5-13(16)6-4-11/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3